Tlačiť
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
PC2743-25G PC2743-100G
APOSPC2743-25GEA 48.47 EUR
APOSPC2743-25G APOSPC2743-100G
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Can protect alcohols as 2,6-difluorobenzyl ethers see : Helv. Chim. Acta, 79, 1159 (1996), these ethersunlike benzyl ethers are stable during cationic reactions.
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota tavenia: 51…55 °C
Hustota: 1.6
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000329
Číslo CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
OSN: 3261
ADR: 8 II