Tlačiť
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 24.95 EUR
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota varu: 186
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009897
Číslo CAS: 85117-99-3
OSN: 2924
ADR: 3+8 II