Tlačiť
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
PC2741-100G PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA 257.52 EUR
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G
2,4-Difluorobenzyl bromide 98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.02
Teplota varu: 42…43 °C/1mmHg
Hustota: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011649
Číslo CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
OSN: 2920
ADR: 8+3 II