Tlačiť
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Teplota tavenia: 216…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094173
Číslo CAS: 124700-40-9