Tlačiť
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 284 EUR
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Hustota: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042488
Číslo CAS: 113211-94-2
OSN: 3265
ADR: 8,II