Tlačiť
2,3-Difluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 26.55 EUR
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorobenzylamine 98%
2,3-Difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Teplota varu: 65 °C/4mmHg
Hustota: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070793
Číslo CAS: 72235-51-9
OSN: 2735
ADR: 8,III