Tlačiť
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,4-Difluorophenyl)methanol
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 26.67 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Hustota: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010628
Číslo CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3