Tlačiť
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 24.91 EUR
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Mw: 144.12
Teplota varu: 88 °C/14mmHg
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004603
Číslo CAS: 19064-18-7