Tlačiť
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,5-Difluorophenyl)methanol
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 81.31 EUR
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
2,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Mw: 144.12
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 9
Hustota: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010627
Číslo CAS: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4