Tlačiť
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
Mw: 144.12
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 9
Hustota: 1.282 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010312
Číslo CAS: 75853-18-8