Tlačiť
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 212.19 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 173…175 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010309
Číslo CAS: 129714-97-2
OSN: 3265
ADR: 8,II