Tlačiť
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 88.25 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Teplota tavenia: 103…105 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094172
Číslo CAS: 137553-42-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III