Tlačiť
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2724-10G PC2724-100G PC2724-25G PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA 43.32 EUR
APOSPC2724-10G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G APOSPC2724-5G
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 92…93 °C/34mmHg
Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009929
Číslo CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
OSN: 2920
ADR: 8+3,II