Tlačiť
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 99.48 EUR
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 96…98 °C/15mmHg
Hustota: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000658
Číslo CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
OSN: 3265
ADR: 8,II