Tlačiť
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,4-Difluorophenyl)hydrazine xhydrochloride, 3,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, 1-(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 24.95 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(3,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
Teplota tavenia: ca 230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094170
Číslo CAS: 875664-54-3