Tlačiť
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 29.8 EUR
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Mw: 155.56
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094168
Číslo CAS: 57381-56-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III