Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 16.7 EUR
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₈H₇ClF₆N₂
Mw: 280.60 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 208 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094165
Číslo CAS: 502496-23-3