Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2709-25G PC2709-5G PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA 106.15 EUR
APOSPC2709-25G APOSPC2709-5G APOSPC2709-100G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094162
Číslo CAS: 142994-09-0