Tlačiť
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 29.8 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
Mw: 236.03
Hustota: 1.773 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779015
Číslo CAS: 491862-84-1