Tlačiť
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Teplota tavenia: 140…147 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04108278
Číslo CAS: 56096-89-0