Tlačiť
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 56.48 EUR
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Mw: 297.02 g/mol
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458091
Číslo CAS: 101066-87-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III