Tlačiť
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 124.75 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorobenzophenone 98+%
4,4'-Difluorobenzophenone
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Teplota varu: 170…172 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 102…110 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000353
Číslo CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III