Tlačiť
3,4-Difluorobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 24.95 EUR
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorobenzophenone 98%
3,4-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Teplota tavenia: 53…55 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009892
Číslo CAS: 85118-07-6