Tlačiť
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 58.08 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
Mw: 218.2
Teplota varu: 176…178 °C/16mmHg
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000319
Číslo CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III