Tlačiť
2,6-Difluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 24.95 EUR
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrile 99%
2,6-Difluorobenzonitrile
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Vzorec: C₇H₃F₂N
Teplota varu: 197…198 °C
Teplota tavenia: 25…32 °C
Hustota: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001778
Číslo CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III