Tlačiť
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03092927
Číslo CAS: 22282-75-3