Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 31.52 EUR
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.0106 g/mol
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741367
Číslo CAS: 87547-06-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III