Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 172.24 EUR
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Mw: 203.1
Teplota tavenia: 125…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115713
Číslo CAS: 153775-33-8