Tlačiť
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzhydrazide 98%
2,4-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Mw: 172.13
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173685
Číslo CAS: 118737-62-5