Tlačiť
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 124.75 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 119…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010323
Číslo CAS: 455-40-3
EINECS: 610-261-8