Tlačiť
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 24.95 EUR
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
2,6-Difluorobenzoic acid 98%
2,6-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota varu: 72…77 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 156…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002411
Číslo CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3