Tlačiť
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 63.38 EUR
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002410
Číslo CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6