Tlačiť
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 28.24 EUR
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorobenzoic acid 98+%
2,4-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Mw: 158.1
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 184…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011670
Číslo CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9