Tlačiť
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 21.59 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorobenzoic acid 98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Mw: 158.1
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010267
Číslo CAS: 4519-39-5