Tlačiť
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 99.48 EUR
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Teplota varu: 105 °C/15mmHg
Hustota: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153120
Číslo CAS: 145758-05-0
OSN: 3265
ADR: 8,II