Tlačiť
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 191.34 EUR
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Teplota varu: 105…110 °C/2mmHg
Hustota: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085004
Číslo CAS: 60230-36-6
OSN: 3265
ADR: 8,II