Tlačiť
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 89.85 EUR
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Teplota varu: 101…102 °C/1mmHg
Hustota: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042481
Číslo CAS: 13918-92-8
OSN: 3265
ADR: 8,II