Tlačiť
1,4-Difluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 223.02 EUR
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenzene 99%
1,4-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Teplota varu: 88…89 °C
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000344
Číslo CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
OSN: 1993
ADR: 3,II