Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
PC2635-1G PC2635-25G PC2635-5G
APOSPC2635-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2635-1G APOSPC2635-25G APOSPC2635-5G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972660
Číslo CAS: 53903-49-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III