Tlačiť
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2631-1G PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2631-1G APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98+%
4'-Methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Teplota tavenia: 56…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091010
Číslo CAS: 149105-10-2