Tlačiť
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 91.46 EUR
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₄S
Teplota tavenia: 215…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458082
Číslo CAS: 158608-00-5