Tlačiť
2,5-Difluorobenzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 16.73 EUR
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorobenzamide 97%
2,5-Difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Teplota tavenia: 116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015548
Číslo CAS: 85118-03-2