Tlačiť
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 142 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyde 97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Teplota varu: 82…84 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 15…17 °C
Hustota: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010293
Číslo CAS: 437-81-0