Tlačiť
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 91.33 EUR
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Vzorec: C₇H₄F₂O
Mw: 142.1
Teplota varu: 32 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 44257 °C
Hustota: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010326
Číslo CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
OSN: 1989
ADR: 3 III