Tlačiť
2,5-Difluoroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 295.61 EUR
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
Mw: 144.12
Teplota varu: 72…73 °C/25mmHg
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042561
Číslo CAS: 75626-17-4
OSN: 1993
ADR: 3 III