Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 82.92 EUR
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458076
Číslo CAS: 914636-35-4
OSN: 2810
ADR: 6.1 III