Tlačiť
3,5-Difluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 81.43 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Teplota varu: 80 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 40…42 °C
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007763
Číslo CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III