Tlačiť
2,6-Difluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 41.72 EUR
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroaniline 98%
2,6-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Teplota varu: 70…71 °C/40mmHg
Hustota: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007655
Číslo CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III