Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC2609-10G PC2609-5G PC2609-1G
APOSPC2609-10GEA 348.49 EUR
APOSPC2609-10G APOSPC2609-5G APOSPC2609-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Mw: 266.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458074
Číslo CAS: 914635-52-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III