Tlačiť
2,4-Difluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2590-500G PC2590-100G PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA 119.37 EUR
APOSPC2590-500G APOSPC2590-100G APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroaniline 98%
2,4-Difluoroaniline
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Vzorec: C₆H₅F₂N
Mw: 129.11
Teplota varu: 170 °C/753mmHg
Teplota tavenia: –7.5 °C
Hustota: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007648
Číslo CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
OSN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171